Natriumheksametafosfaatti 66.5% P2O5 min., tech.
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: SodiumhexametaphosphateSodium metaphosphateSHMP
14706.A1EA 216 EUR
14706.A1 14706.A7
Natriumheksametafosfaatti 66.5% P2O5 min., tech.
Natriumheksametafosfaatti
Kaava: Na₆P₆O₁₈
MW: 611,77 g/mol
Kiehumispiste: 1500 °C
Sulamispiste: 628 °C
Tiheys: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00136045
CAS-numero: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1