Natriumheksametafosfaatti, lastu, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Synonyms: SodiumhexametaphosphateSodium metaphosphateSHMP
301475HEA 416 EUR
301475H
Natriumheksametafosfaatti, lastu, GPR RECTAPUR®
Natriumheksametafosfaatti
Kaava: Na₆P₆O₁₈
MW: 611,77 g/mol
Sulamispiste: 610 °C
Tiheys: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00136045
CAS-numero: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (as P₂O₅) 68-72 %
Substances insoluble in water Max. 0.1 %
pH range 6.2 - 7.4
Hg (Mercury) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm