Kaliumheksafluorisilikaatti ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
89023.A7EA 911 EUR
89023.A7 89023.A1
Kaliumheksafluorisilikaatti ≥98%
Kaliumheksafluorisilikaatti
Kaava: F₆K₂Si
MW: 220,27 g/mol
Sulamispiste: Dec.
Tiheys: 2,27
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040666
CAS-numero: 16871-90-2
EINECS: 240-896-2
UN: 2655
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07803