Kaliummetavanadaatti ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
39501.22EA 527 EUR
39501.22 39501.14
Kaliummetavanadaatti ≥99.9% (metals basis)
Kaliummetavanadaatti
Kaava: KO₃V
MW: 138,04 g/mol
Sulamispiste: 520 °C
Tiheys: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050038
CAS-numero: 13769-43-2
EINECS: 237-388-8
UN: 2864
ADR: 6.1,II