Strontium perkloraatti 3 H2O ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
45577.22EA 127 EUR
45577.22 45577.36 45577.09
Strontium perkloraatti 3 H2O ≥98%
Strontium perkloraatti 3 H2O
Kaava: Cl₂O₈Sr·3H₂O
MW: 340,57 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09039117
CAS-numero: 15650-09-6
EINECS: 236-614-2
UN: 1508
ADR: 5.1,II