Barium thiosulphate ≥98%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

A14981.36EA 284 EUR
A14981.36 A14981.14 A14981.22
Barium thiosulphate ≥98%
Barium thiosulphate
Kaava: BaO₃S₂
MW: 249,46 g/mol
Tiheys: 3,45
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040661
CAS-numero: 35112-53-9
EINECS: 252-375-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01028

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR