Magnesiumtitaanitrioksidi ≥99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
11398.A1EA 276 EUR
11398.A1 11398.30
Magnesiumtitaanitrioksidi ≥99% (metals basis)
Magnesiumtitaanitrioksidi
Kaava: MgO₃Ti
Sulamispiste: 1610 °C
Tiheys: 3,36
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016198
CAS-numero: 12032-30-3
EINECS: 234-766-4