Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Ampuled under argon
35699.03EA 163 EUR
35699.03 35699.14 35699.06
Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Gallium triiodide
Kaava: GaI₃
MW: 450,44 g/mol
Kiehumispiste: 345 °C (subl.)
Sulamispiste: 212 °C
Tiheys: 4,15
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016107
CAS-numero: 13450-91-4
EINECS: 236-611-6
UN: 3260
ADR: 8,II