Gallium nitride ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
40218.30EA 0 EUR
40218.30 40218.09 40218.18
Gallium nitride ≥99.99% (metals basis)
Gallium nitride
Kaava: GaN
MW: 83,73 g/mol
Sulamispiste: 800 °C (subl.)
Tiheys: 6,1
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016108
CAS-numero: 25617-97-4
EINECS: 247-129-0