Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO229371000EA 102 EUR
ACRO229371000 ACRO229370050 ACRO229375000 ACRO229370025
Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi 99%
Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi
Kaava: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336,4 g/mol
Sulamispiste: 245…250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011770
CAS-numero: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06419
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 250 °C
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %