Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L10294.14EA 55.3 EUR
L10294.14 L10294.36 L10294.22
Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi ≥98%
Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi
Kaava: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336,4 g/mol
Sulamispiste: 245…250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011770
CAS-numero: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06419