Setrimonikloridi 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO411411000EA 365 EUR
ACRO411411000 ACRO411410050 ACRO411410250 ACRO411415000
Setrimonikloridi 99%
Setrimonikloridi
Kaava: C₁₉H₄₂ClN
MW: 320 g/mol
Sulamispiste: 234 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011773
CAS-numero: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -33.0° to -37.0° (20°C, 589 nm) (c=9 in CHCl3)