Setrimonikloridi ≥96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41861.06EA 75 EUR
41861.06 41861.22 41861.36 41861.14
Setrimonikloridi ≥96%
Setrimonikloridi
Kaava: C₁₉H₄₂ClN
MW: 320 g/mol
Sulamispiste: 234 °C
Tiheys: 0,968
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011773
CAS-numero: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 2923
ADR: 8,III