Setrimonikloridi
Toimittaja: Molekula
MOLE53473813-100GEA 148 EUR
MOLE53473813-100G
Setrimonikloridi
Setrimonikloridi
Kaava: C₁₉H₄₂ClN
MW: 320 g/mol
Sulamispiste: 232…233 °C
Tiheys: 0,9 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011773
CAS-numero: 112-02-7
EINECS: 203-928-6