Tetrapropyyliammoniumjodidi
Toimittaja: Molekula
MOLE65234485-100GEA 0 EUR
MOLE65234485-100G
Tetrapropyyliammoniumjodidi
Tetrapropyyliammoniumjodidi
Kaava: C₁₂H₂₈IN
MW: 313,27 g/mol
Sulamispiste: 283 °C
Tiheys: 1,317 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011842
CAS-numero: 631-40-3
EINECS: 211-157-1