Ferroseeni 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO119140025EA 891 EUR
ACRO119140025 ACRO119141000 ACRO119145000
Ferroseeni 98%
Ferroseeni
Kaava: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186,04 g/mol
Kiehumispiste: 249 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 173…176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001427
CAS-numero: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %