Ferroseeni ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Packaged under argon.
87202.30EA 208 EUR
87202.30 87202.18 87202.A1
Ferroseeni ≥99%
Ferroseeni
Kaava: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186,04 g/mol
Kiehumispiste: 249 °C
Sulamispiste: 173…174 °C
Tiheys: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001427
CAS-numero: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070