Ferroseeni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03978.0050EA 45 EUR
8.03978.9010 8.03978.9020 8.03978.9999 8.03978.0050 8.03978.5000
Ferroseeni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Ferroseeni
Kaava: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186,04 g/mol
Kiehumispiste: 249 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 172…175 °C
Tiheys: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001427
CAS-numero: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 186.03 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C
Vapor Pressure 3.4 hPa (100 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 150 °C