Diisopropyl disulphide 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
ACRO122700250EA
42
EUR
ACRO122700250
Diisopropyl disulphide 96%
Diisopropyl disulphide
Kaava:
C₆H₁₄S₂ MW: 150,31 g/mol Kiehumispiste: 175 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –69 °C Tiheys: 0,943 g/cm³ Leimahduspiste: 18 °C |
MDL numero:
MFCD00008894 CAS-numero: 4253-89-8 EINECS: 224-225-0 UN: 1993 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |