1-Bromo-2-naphthol 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO107160250EA 54.1 EUR
ACRO107160250 ACRO107161000
1-Bromo-2-naphthol 98%
1-Bromo-2-naphthol
Kaava: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Kiehumispiste: 314 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 77…81 °C
MDL numero: MFCD00003869
CAS-numero: 573-97-7
EINECS: 209-363-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to beige to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
GC ≥97.5 %