1-Bromo-2-naphthol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18692.22EA 273 EUR
A18692.22 A18692.14
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
1-Bromo-2-naphthol
Kaava: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Kiehumispiste: 314 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 76…81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003869
CAS-numero: 573-97-7
EINECS: 209-363-1