2-Hydroksi-1-naftaldehydi 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23951.14EA 94.2 EUR
B23951.14 B23951.22
2-Hydroksi-1-naftaldehydi 98%
2-Hydroksi-1-naftaldehydi
Kaava: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Kiehumispiste: 191…193 °C (27 mmHg)
Sulamispiste: 77…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004005
CAS-numero: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
ADR: 9,III