2-Hydroksi-1-naftaldehydi
Toimittaja: MP Biomedicals
ICNA0215129825EA 22.7 EUR
ICNA0215129825
2-Hydroksi-1-naftaldehydi
2-Hydroksi-1-naftaldehydi
Kaava: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
MDL numero: MFCD00004005
CAS-numero: 708-06-5
EINECS: 211-902-0