2-Hydroksi-1-naftaldehydi
Toimittaja: Molekula
MOLEM78626682EA 71.3 EUR
MOLEM78626682
2-Hydroksi-1-naftaldehydi
2-Hydroksi-1-naftaldehydi
Kaava: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
MDL numero: MFCD00004005
CAS-numero: 708-06-5
EINECS: 211-902-0