1-Hydroksi-2-naftoehappo 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
149230050 149231000
ACRO149230050EA 24.3 EUR
ACRO149230050 ACRO149231000
1-Hydroksi-2-naftoehappo 98%
1-Hydroksi-2-naftoehappo
Kaava: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Kiehumispiste: 375 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 199…205 °C
Leimahduspiste: >150 °C
MDL numero: MFCD00003960
CAS-numero: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04859
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Cream to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.0° to -40.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in dioxane)