Dansyylikloridi, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03094.0001EA 74.9 EUR
1.03094.0001 1.03094.0010
Dansyylikloridi, Sigma-Aldrich®
Dansyylikloridi
Kaava: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269,75 g/mol
Sulamispiste: 69…73 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003985
CAS-numero: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840