Dansyylikloridi
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE22561258-5GEA 268 EUR
MOLE22561258-5G
Dansyylikloridi
Dansyylikloridi
Kaava: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269,75 g/mol
Sulamispiste: 69…73 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003985
CAS-numero: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840