Zirkonium(IV)tert-butanolaatti ≥97%

Varoitus

42583.06EA 347 EUR
42583.06 42583.14 42583.03
Zirkonium(IV)tert-butanolaatti ≥97%
Zirkonium(IV)tert-butanolaatti
Kaava: C₁₆H₃₆O₄Zr
MW: 383,68 g/mol
Kiehumispiste: 90 °C (5 mmHg)
Tiheys: 0,985
Leimahduspiste: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075085
CAS-numero: 2081-12-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR