Vanadium carbide ≥99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
12141.22EA 451 EUR
12141.22 12141.14
Vanadium carbide ≥99% (metals basis)
Vanadium carbide
Kaava: CV
MW: 62,95 g/mol
Kiehumispiste: 3900 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2810 °C
Tiheys: 5,77 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049698
CAS-numero: 12070-10-9
EINECS: 235-122-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III