Palladium(II)oksidi, vedetön ≥99.9% (metals basis) Pd ≥ 85%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
11040.03EA 620 EUR
11040.03 11040.06
Palladium(II)oksidi, vedetön ≥99.9% (metals basis) Pd ≥ 85%
Palladium(II)oksidi
Catalytic reduction, in organic synthesis
Kaava: OPd
MW: 122,42 g/mol
Sulamispiste: 870 °C
Tiheys: 8,70
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011172
CAS-numero: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
Merck Index: 12,07125