Palladium(II)oksidi hydrogenation catalyst, syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07107.0001EA 355 EUR
8.07107.9999 8.07107.0001 8.07107.8500
Palladium(II)oksidi hydrogenation catalyst, syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)oksidi
Kaava: OPd
MW: 122,42 g/mol
Sulamispiste: 870 °C
Tiheys: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011172
CAS-numero: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07125
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO