Palladium(II) oxide monohydrate 99.9% (≥73% Pd) (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
11041.04EA 1240 EUR
11041.04 11041.09
Palladium(II) oxide monohydrate 99.9% (≥73% Pd) (metals basis)
Palladium(II) oxide monohydrate
Kaava: OPd·1H₂O
MW: 140,43 g/mol
Sulamispiste: Dec.
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011172
CAS-numero: 64109-12-2
EINECS: 215-218-3