Nickel(II) acetylacetonate, vedetön ≥95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
18811.22EA 247 EUR
18811.22 18811.06 18811.36 18811.14
Nickel(II) acetylacetonate, vedetön ≥95%
Nickel(II) acetylacetonate
Catalyst and U.V. stabilizer
Kaava: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256,91 g/mol
Kiehumispiste: 220 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼ 230 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000024
CAS-numero: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 12,06584