Nickel(II) acetylacetonate syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06715.9025EA 0 EUR
8.06715.9999 8.06715.9025 8.06715.0025 8.06715.0100
Nickel(II) acetylacetonate syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) acetylacetonate
Kaava: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256,91 g/mol
Kiehumispiste: 220 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 208 °C
Tiheys: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000024
CAS-numero: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 12,06584
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 4.8 g/l (20 °C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 256.91 g/mol
Bulk Density 470 kg/m3
Boiling Point 220 - 235 °C (14 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (110 °C)
Synonyms Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II)
Hill Formula C10H14NiO4