1,3-Propaanisultoni 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO131421000EA 204 EUR
ACRO131421000 ACRO131420010 ACRO131420250
1,3-Propaanisultoni 97%
1,3-Propaanisultoni
Kaava: C₃H₆O₃S
MW: 122,14 g/mol
Kiehumispiste: 180 °C (30 mmHg)
Sulamispiste: 30…33 °C
Tiheys: 1,392 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005355
CAS-numero: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %