1,3-Propaanisultoni
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLEM80404953EA 171 EUR
MOLEM80404953
1,3-Propaanisultoni
1,3-Propaanisultoni
Kaava: C₃H₆O₃S
MW: 122,14 g/mol
Kiehumispiste: 298 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 31 °C
Tiheys: 1,3996 g/cm³ (35 °C)
MDL numero: MFCD00005355
CAS-numero: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III