Pyratsiini-2-karboksyylihappo 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO131711000EA 99.8 EUR
ACRO131711000 ACRO131710250
Pyratsiini-2-karboksyylihappo 99%
Pyratsiini-2-karboksyylihappo
Kaava: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Kiehumispiste: 313 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 222…225 °C
MDL numero: MFCD00006130
CAS-numero: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 225 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %