Pyratsiini-2-karboksyylihappo ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
A13363.14EA 71 EUR
A13363.14 A13363.22
Pyratsiini-2-karboksyylihappo ≥99%
Pyratsiini-2-karboksyylihappo
Kaava: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Kiehumispiste: 313 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼ 225 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006130
CAS-numero: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143