Pyratsiini-2-karboksyylihappo
Toimittaja: Molekula
MOLEM63860697EA 150 EUR
MOLEM63860697
Pyratsiini-2-karboksyylihappo
Pyratsiini-2-karboksyylihappo
Kaava: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Kiehumispiste: 313 °C (1013 hPa)
MDL numero: MFCD00006130
CAS-numero: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143