Pyratsiiniamidi

Toimittaja: EDQM

EDQMP4050000EA 251 EUR
EDQMP4050000
Pyratsiiniamidi
Pyratsiiniamidi
Kaava: C₅H₅N₃O
MW: 123,11 g/mol
Kiehumispiste: 357 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 188…191 °C
MDL numero: MFCD00006132
CAS-numero: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR