Pyroniini G, certified
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
Synonyms:
Pyronin Y
ACRO418630050EA
163
EUR
ACRO418630050
ACRO418630010
Pyroniini G, certified
Pyroniini G
Kaava:
C₁₇H₁₉ClN₂O MW: 302,8 g/mol Sulamispiste: 250…260 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011725 CAS-numero: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Merck Index: 12,08190 |
Testitulosten erittely
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥45 % |
UV Lambda max | 546 to 551 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.23 to 1.7 |
BSC Certification | Passes |