Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37734.9ZEA 693 EUR
H37734.9Z
Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Diethylzinc
Kaava: C₄H₁₀Zn
MW: 123,51 g/mol
Leimahduspiste: -40°C (-40°F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009021
CAS-numero: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3394
ADR: 4.2,I