Natriumdivetyfosfaatti, vedetön, LiChropur® HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43840.0250EA 286 EUR
5.43840.0250 5.43840.0100
Natriumdivetyfosfaatti, vedetön, LiChropur® HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Natriumdivetyfosfaatti
Kaava: NaH₂PO₄
MW: 119,98 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003527
CAS-numero: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2