Buffer solutions, colour coded, certified (20 °C), Fluka™
Toimittaja: Honeywell Research Chemicals
HONC35083-500MLEA
39.3
EUR
HONC35083-500ML
HONC35080-500ML
HONC35081-500ML
HONC35082-500ML
Buffer solutions, colour coded, certified (20 °C), Fluka™
Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuriliuokset