Toistopipetti, mekaaninen Stepper
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR® Stepper
613-1262EA 238 EUR
613-1262 613-0964
Toistopipetti, mekaaninen Stepper
Pipetit ja pipetintäyttäjät Toistopipetit
Yhdessä VWR-annostelukärkien kanssa käytettynä Stepper on todistetusti toimiva ratkaisu kaikenlaisiin annostelutarpeisiin tilavuuksille 1...5 000 μl.
  • Kevyt (105 g) laite sopii hyvin pitkiin annostelusarjoihin
  • Luotettavasti toimiva laite ei kaipaa paljon huoltoa, sillä rakenne on kestävä ja sisältää mahdollisimman vähän kuluvia osia
  • Ergonominen muotoilu ja annostelupainikkeen sijoittaminen laitteen yläosaan mahdollistavat tilavuuden valinnan, nesteen imemisen ja annostelun yhdellä kädellä
  • Käyttötarkoituksen mukaan käyttäjä voi valita parhaan tarkkuuden tai suurimman toistojen määrän halutulle annostelutilavuudelle
  • Toimivuus ja tarkkuus testattu valmistuksen jälkeen, laite saa sarjanumeron vain, jos standardin DIN EN ISO 86551 vaatimukset täyttyvät