VWR®, Näytepullo, Drosophila-putket
Toimittaja: VWR
VWR®
734-2258EA 246 EUR
734-2258 734-2259 734-2254 734-2265 734-2255 734-2257 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Näytepullo, Drosophila-putket
Näytevialit ja pienet näyteastiat
Drosophila-kärpästen säilyttämiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen.
Valmistettu ISO 9001:2000 -sertifioidussa tuotantolaitoksessa. Kapeiden ja leveiden putkien materiaalina on polypropeeni, polystyreeni tai K-Resin, ja ne on pakattu tukkupakkauksiin tai telineelle.
Polystyreeni (PS): Polystyreeni on ominaisuuksiltaan lasin kaltaista, minkä ansiosta kärpästen käyttäytymisen ja sukupuolen tarkastelu on vaivatonta.
Polypropyleeni (PP), Autoklavoitavat: Polypropeeni on kirkas ja pehmeämpi materiaali kuin polystyreeni. PP on ihanteellinen kustannustehokas vaihtoehto kirkkaalla näkyvyydellä.
K-Resin: K-Resin on laadukas materiaali, joka ei naarmuunnu helposti ja jossa yhdistyvät polystyreenin kirkkaus ja polypropeenin joustavuus.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.