Kryosäiliö automaattitäyttöjärjestelmällä, AF-sarja
478-0269EA 16350 EUR
VWRI478-0269 VWRI478-0385 VWRI478-0388 VWRI478-0271 VWRI478-0272 VWRI478-0273 VWRI478-0270
Kryosäiliö automaattitäyttöjärjestelmällä, AF-sarja
AF-sarjan säiliöt ovat suuren kapasiteetin automaattitäyttöjärjestelmiä, joissa on monipuoliset ohjausominaisuudet ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. Kryogeenistä säiliötä voidaan hallita automaattisesti ohjausmoduulilla. Säiliöihin syötetään nestemäistä typpeä erillisestä paineistetusta säiliöstä tai LN₂-keskussyötöstä.
AF-75-, AF-200- ja AF-250-säiliöiden sisä- ja ulkoosa ovat alumiinia. Säiliöihin voidaan haluttaessa asentaa pyörät. S-170-säädin sijaitsee omassa kotelossaan astian sivulla. Kannet voidaan lukita riippulukolla (paitsi mallissa AF-75; lukko ei sisälly toimitukseen).
Mallin AF-110 pyöreä sisäosa on alumiinia ja suorakulmainen ulkokuori jauhepinnoitettua metallia. Säiliössä on pyörät. Mallin AF-400 sisäosa on ruostumatonta terästä. Käyttäjä voi valita pyörivän alustan tähän malliin (AF-400P), mikä helpottaa takimmaisten telineiden käyttöä. Vakioasennus sisältää lukon ja pyörät. Molemmissa malleissa S-170-säädin on etupaneelissa, joten asetukset on helppo tehdä ja tarkistaa.
Biologisille näytteille tarkoitetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut AF-800P- ja AF-1200P-säiliöt on tarkoitettu näytteiden säilytykseen turvallisissa olosuhteissa neste- tai kaasufaasissa. Nestemäisen typen kulutus on tavanomaista pienempi ja lämpötilan staattinen pitoaika pidempi kapean kaulan ansiosta. Arvokkaat näytteet säilyvät kaasufaasissa, jonka lämpötila heti kannen alla on jopa –150 °C. Näytteet ovat helposti saatavilla pyörivän alustan ansiosta. Alustaa voidaan kääntää säiliön yläosassa olevan kahvan avulla.