Hajunpoistoaine autoklaaviin
Toimittaja: Avantor
VWR®
320301.100EA 175 EUR
320301.100 320601.100 320600.100 320501.100 320201.100 320401.100 320101.100
Hajunpoistoaine autoklaaviin
Hajunpoistoaineet
Autoklaavin hajunpoistoaine parantaa työympäristön viihtyisyyttä ja neutraloi autoklavointiin liittyvät tuoksut.
  • Kapselin sisältö vapautuu automaattisesti autoklaavin lämmetessä
  • Helppo käyttää