VWR Professional -sarjan lämmittävät sekoittajat on suunniteltu käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, vakautta ja toistettavuutta. Mikroprosessoriohjaus mahdollistaa ulkoisen vastuslämpömittarin (RTD) hyödyntämisen näytteen lämpötilan erittäin tarkkaan hallintaan. Jatkuvaan käyttöön tarkoitettu moottori ja tehokas magneetti säilyttävät asetetun nopeuden, vaikka kuorma tai näytteen viskositeetti muuttuisi. Kosketusohjaimet ja erilliset, selkeät LED-näytöt lämpötilalle, nopeudelle ja ajalle; kaikki asetukset näkyvät samanaikaisesti. Takapaneelin sivussa on kiinteä ja lukittava tukitangon pidike, johon mukana toimitettu anturipakkaus sopii.
- Erittäin tasainen lämpötila ja yhdenmukainen sekoitus kaikilla nopeuksilla
- Erilliset digitaaliset näytöt lämpötilalle, nopeudelle ja ajalle; näyttävät asetetut ja todelliset arvot. Viimeisimmät asetukset näkyvät näytössä, vaikka laite sammutettaisiin.
- Kuumentumaton, kemikaalinkestävä kotelo
- Sisältää ulkoisen vastuslämpötila-anturipakkauksen
- Saatavana joko keraaminen tai alumiininen päällyslevy
Matalan muodon ansiosta laite vie vähemmän tilaa ja sopii vetokaappiin. Roiskeenkestävä kotelo kanavoi nesteet pois sisäosista. Kuumasta levystä varoittava merkkivalo syttyy aina, kun levy kytketään päälle ja sammuu vasta, kun levy on jäähtynyt. Sekoituksen suojaus: jos sekoitinmoottori pysähtyy tai lakkaa toimimasta, laitteen lämmittimen virta katkeaa automaattisesti. Ylikuumenemissuojan ansiosta levyn lämpötila ei koskaan ylitä käyttäjän asettamaa lämpötilarajaa, mikä mahdollistaa herkkien leimahduspisteiden hallinnan. Äänimerkki ilmoittaa, kun asetettu aika on kulunut tai kun asetettu lämpötila on saavutettu. Jos anturi irtoaa näytteestä, laite katkaisee automaattisesti virran lämmittimestä. Näytteiden lämmitystä ja sekoitusta säädellään mikroprosessorin ja kehittyneen elektroniikan avulla, jotta haluttu lämpötila saavutetaan nopeasti ja tehokkaasti. Nopeudenlisäystoiminto nostaa nopeuden hitaasti ja parantaa siten turvallisuutta ja sidostumista. Se myös ehkäisee roiskumista, parantaa sekoitussauvan hallintaa ja mahdollistaa erinomaisen matalien nopeuksien hallinnan. Keraamisen päällyslevyn kemikaalinkestävä, heijastava valkoinen pinta on helppo puhdistaa. Kestävä alumiininen päällyslevy ei murru tai lohkeile, ja pinta kuumenee tasaisesti.
Toimitustiedot: Jokaisen laitteen mukana toimitetaan luokan A 203 mm:n PT1000-lämpötila-anturi (ruostumatonta terästä), 457 mm:n tukitanko (ruostumatonta terästä), lisäpidike lämpömittarille/lämpötila-anturille, koukkuliitin ja PTFE-pinnoitettu magneettisekoitussauva.
Varoitus: * Alle 100 °C ± 2 °C, mikäli ympäristön ja näytteen osalta mahdollista.