VWR® Advanced, Lämpölevyt
Toimittaja: VWR
VWR®
444-0579EA 436 EUR
444-0579 VWRU97042-660 444-0576 444-0587 444-0586 444-0575 444-0589 444-0578 444-0577 444-0588 444-0583 444-0582 444-0585 VWRU97042-624 444-0584 444-0590 444-0581 444-0592 444-0591 444-0580
VWR® Advanced, Lämpölevyt
Lämmittimet Lämpölevyt
VWR® Advanced -lämpölevyt antavat tarkat ja toistettavat tulokset. Laitteet ovat mikroprosessoriohjattuja, ja niissä on helppolukuinen LED-näyttö, joka näyttää asetetun lämpötilan. Ohjauspaneelissa on helppokäyttöiset säätimet, joilla käyttäjät voivat muuttaa laitteen lämpötila-asetuksia. Takapaneelin sivussa on kiinteä ja lukittava tukitangon pidike, johon sopii valinnainen tukitanko kourineen. Matalan muotoilun ansiosta laite vie vähemmän tilaa ja sopii vetokaappeihin. Roiskeenkestävä kotelo kanavoi nesteet pois sisäosista.
  • Erittäin tasainen lämpötila
  • Mikroprosessoriohjattu, viimeksi asetetun lämpötilan voi palauttaa laitteen sisäisestä muistista, vaikka virta olisi katkaistu välillä
  • Kuumentumaton, kemikaalinkestävä kotelo
  • LED-lämpötilanäyttö
  • Saatavana joko keraaminen tai alumiininen päällyslevy
Kuumasta levystä varoittava merkkivalo syttyy aina, kun levy kytketään päälle, ja sammuu vasta, kun levy on jäähtynyt. Laitteen kehittynyt elektroniikka ohjaa lämmitystä, ja näytteet lämpenevät nopeasti ja tehokkaasti. Lämpötilaa voi ohjata tarkasti vastuslämpömittarin (RTD) avulla. Keraamisen päällyslevyn kemikaalinkestävä, heijastava valkoinen pinta on helppo puhdistaa. Kestävä alumiininen päällyslevy ei murru tai lohkeile, ja pinta kuumenee tasaisesti.
Tilaustiedot: Lisävarusteena on saatavana tukitankopakkaus, johon kuuluu 457 mm:n tukitanko ruostumattomasta teräksestä, lämpömittari/lämpötila-anturin jatko-osan pidike, 3-kärkinen, keskikokoinen kääntyvä koura ja koukkuliitin.
Varoitus: * RT= Ambient.